Learn More
(1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10562864
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10562864 250 mg 250mg
10376284 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10562864 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC46613CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-07-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 876728-39-1
Formula molecolare C11H13N3
Molecular Weight (g/mol) 187.25
Numero MDL MFCD08271943
InChI Key XAVNJYHSYZUYFI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-yl methylamine, 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-yl methanamine, 2-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanamine, 1h-pyrazole-5-methanamine,1-methyl-3-phenyl, 1-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-yl methanamine, 1-methyl-3-phenylpyrazol-5-yl methylamine, 1-2-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanamine, 5-aminomethyl-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 5-aminomethyl-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzene
PubChem CID 20109911
SMILES CN1N=C(C=C1CN)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
IUPAC Name 1-(1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methanamine
Peso formulazione 187.24
Percent Purity 97%