Learn More
(1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10386664
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10386664 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10386664 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC47209DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-10-2026
Specifica
Materiale o nome chimico (1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
CAS 879896-49-8
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C9H10N2OS
Numero MDL MFCD08435885
Quantità 1 g
Sinonimo 1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 1h-pyrazole-5-methanol,1-methyl-3-2-thienyl, 2-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazol-3-yl methanol, 1-methyl-3-thiophen-2-yl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 1-methyl-3-2-thienyl pyrazol-5-yl methan-1-ol
InChI Key CHKYTDUITSTBNJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CS2)CO
IUPAC Name (2-methyl-5-thiophen-2-ylpyrazol-3-yl)methanol
Molecular Weight (g/mol) 194.252
PubChem CID 18525810
Peso formulazione 194.26
Percent Purity 97%