Learn More
1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11380647
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11380647 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10122794 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11380647 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC47201CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
Identificatori chimici
CAS 871825-56-8
Formula molecolare C9H8N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 208.24
Numero MDL MFCD08271954
InChI Key YSTOGMCNCZGBTG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-5-thiophen-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 2-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-3-2-thienyl-1 h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-3-2-thienyl pyrazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylic acid, 5-carboxy-1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole, 2-5-carboxy-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl thiophene
PubChem CID 20109897
IUPAC Name 2-methyl-5-thiophen-2-ylpyrazole-3-carboxylic acid
SMILES CN1N=C(C=C1C(O)=O)C1=CC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 208.24
Percent Purity 97%