Learn More
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride, 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10391423
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10391423 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10123652 1 g Amber Glass Bottle 1g
10709615 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10391423 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore GK00779CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 126674-98-4
Formula molecolare C6H4ClF3N2O
Molecular Weight (g/mol) 212.556
InChI Key KFKVECZQALNWSR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-4-carbonylchloride, 1-methyl-3-trifluoromethyl, acmc-20ms45, 3-trifluoromethyl-1-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-methyl-3-trifluoromethylpyrazole-4-carboxylic acid chloride, 1-methyl-4-trifluoromethyl-1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid chloride, 1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-methyl-3-trifluoromethyl
PubChem CID 2794581
IUPAC Name 1-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride
SMILES CN1C=C(C(=N1)C(F)(F)F)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 212.56
Percent Purity 95%