Learn More
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 97+%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 248.61 |
| Percent Purity | 97% |