Learn More
1-methyl-3-trifluoromethylpyrazole-5-boronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10347594
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10347594 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10347594 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00027DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-3-trifluoromethylpyrazole-5-boronic acid
CAS 344591-91-9
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C5H6BF3N2O2
Numero MDL MFCD08701785
Quantità 1 g
Sinonimo 1-methyl-3-trifluoromethylpyrazole-5-boronic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl boronic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-5-boronic acid, 5-borono-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-ylboronic acid, 3-trifluoromethyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl-5-boronic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-ylboronic acid, boronic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl, acmc-209i7r
InChI Key XPUNXPPXMANQGF-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CC(=NN1C)C(F)(F)F)(O)O
IUPAC Name [2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]boronic acid
Molecular Weight (g/mol) 193.92
PubChem CID 12056713
Peso formulazione 193.92
Percent Purity 97%