Learn More
1-Methyl-4-iodo-1H-pyrazole, 97%
Codice prodotto. 10547753 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10547753 1 g Bottiglia in vetro 1g
10312963 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10412875 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10547753 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 371790010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 39806-90-1 | C4H5IN2 | 208 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39806-90-1
Numero MDL MFCD05663860
InChI Key RSDRDHPLXWMTRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-iodo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-4-iodo-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-iodo-1-methyl, 1-methyl-4-iodopyrazole, zlchem 32, pubchem24346, acmc-1ctkh, n-methyl-4-iodopyrazole, 1-methyl-4-iodo pyrazole, 4-iodo-1-methyl-pyrazole
PubChem CID 2734773
IUPAC Name 4-iodo-1-methylpyrazole
SMILES CN1C=C(C=N1)I
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-4-iodo-1H-pyrazole
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 61.0°C to 67.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C4H5IN2
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Molecular Weight (g/mol) 208
Peso formulazione 208
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystals or Crystalline Needles
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Methyl-4-iodo-1H-pyrazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.