Learn More
1-Methyl-4-piperidinemethanol, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 440480010
Dettagli aggiuntivi : CAS : 20691-89-8 Peso : 0.05100kg
Quantità 1g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 11956401
  • 33.30€ / 1g
Spedizione stimata: 21-09-2021
Identificatori chimici
20691-89-8
129.2
1-methyl-4-piperidinemethanol, 1-methylpiperidin-4-yl methanol, n-methyl-4-piperidinemethanol, 4-piperidinemethanol, 1-methyl, 1-methyl-4-piperidinyl methanol, 4-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 1-methylpiperidine-4-methanol, n-methyl-4-hydroxymethylpiperidine, 1-methyl-piperidin-4-yl-methanol, 1-methyl-4-piperidyl methan-1-ol
(1-methylpiperidin-4-yl)methanol
C7H15NO
KJZLJGZZDNGGCA-UHFFFAOYSA-N
271971
CN1CCC(CC1)CO
Specifica
1-Methyl-4-piperidinemethanol
Authentic
0.98
Colorless to Yellow
1g
96.0
97%
1-methyl-4-piperidinemethanol, 1-methylpiperidin-4-yl methanol, n-methyl-4-piperidinemethanol, 4-piperidinemethanol, 1-methyl, 1-methyl-4-piperidinyl methanol, 4-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 1-methylpiperidine-4-methanol, n-methyl-4-hydroxymethylpiperidine, 1-methyl-piperidin-4-yl-methanol, 1-methyl-4-piperidyl methan-1-ol
CN1CCC(CC1)CO
129.2
129.2
97%
0.9800g/mL
Glass bottle
200.0°C
29.0°C to 31.0°C
20691-89-8
100.0
C7H15NO
KJZLJGZZDNGGCA-UHFFFAOYSA-N
(1-methylpiperidin-4-yl)methanol
271971
Liquid
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 1-Methyl-4-piperidinemethanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
SDS Documenti
Certificati