Specifica
| Materiale o nome chimico | (1-Methyl-4-piperidinyl)methanamine |
| CAS | 7149-42-0 |
| Punti di ebollizione | 80.0°C to 81.0°C (20.0 mmHg) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
| Formula molecolare | C7H16N2 |
| Numero MDL | MFCD05022430 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-piperidin-4-methylamine, 1-methyl-4-piperidinyl methanamine, 4-piperidinemethanamine, 1-methyl, 1-1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-4-aminomethyl piperidine, 4-aminomethyl-1-methylpiperidine, c-1-methyl-piperidin-4-yl-methylamine, 1-methylpiperidine-4-methylamine |
| InChI Key | AGTPSAZJSOQXHJ-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- (1-Methyl-4-piperidinyl)methanamine, 97%
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.