Learn More
(1-Methyl-4-piperidnyl)methanamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10511283
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10511283 1 g Amber Glass Bottle 1g
10265844 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10511283 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO01153DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 7149-42-0
Formula molecolare C7H16N2
Molecular Weight (g/mol) 128.22
Numero MDL MFCD05022430
InChI Key AGTPSAZJSOQXHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-piperidin-4-methylamine, 1-methyl-4-piperidinyl methanamine, 4-piperidinemethanamine, 1-methyl, 1-1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-4-aminomethyl piperidine, 4-aminomethyl-1-methylpiperidine, c-1-methyl-piperidin-4-yl-methylamine, 1-methylpiperidine-4-methylamine
PubChem CID 81574
IUPAC Name (1-methylpiperidin-4-yl)methanamine
SMILES CN1CCC(CN)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico (1-Methyl-4-piperidinyl)methanamine
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 128.22
Percent Purity 97%