Learn More
1-Methyl-4-piperidone, 98%
Codice prodotto. 10796571 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10796571 500 g Bottiglia in vetro 500g
10377470 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10796571 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 156925000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
CAS: 1445-73-4 | C6H11NO | 113.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1445-73-4
Formula molecolare C6H11NO
Molecular Weight (g/mol) 113.16
Numero MDL MFCD00006191
InChI Key HUUPVABNAQUEJW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-4-piperidone, n-methyl-4-piperidone, 1-methyl-4-piperidinone, 4-piperidinone, 1-methyl, 4-piperidone, 1-methyl, n-methyl-4-piperidinone, 1-methyl-4-piperidione, n-methylpiperidine-4-one, 1-methyl-4-oxopiperidine, 1-methylpiperidine-4-one
PubChem CID 74049
IUPAC Name 1-methylpiperidin-4-one
SMILES CN1CCC(=O)CC1
Specifications
Materiale o nome chimico 1-Methyl-4-piperidone
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow to Orange
Densità 0.9800g/mL
Punti di ebollizione 55.0°C to 58.0°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 58°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4600 to 1.4620
Quantità 500 g
Beilstein 21, II, 215
Gravità specifica 0.98
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible with water.
Peso formulazione 113.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Methyl-4-piperidone
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.