Learn More
1-Methyl-4-piperidone, 98%
Codice prodotto. 11450983
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
100g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11450983 50 g 50g
11460983 100 g 100g
11474160 250 g 250g
11464160 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11450983 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13352.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1445-73-4 | C6H11NO | 113.16 g/mol
1-Methyl-4-piperidone, are widely used in artificial fibre industry. They are polymerizable and used as nylon precursors. They have excellent applications as solvents and as intermediates for organic synthesis. They are used in the aqueous carrier medium and amide penetrants in inks and water soluble paints.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Methyl-4-piperidone, are widely used in artificial fibre industry. They are polymerizable and used as nylon precursors. They have excellent applications as solvents and as intermediates for organic synthesis. They are used in the aqueous carrier medium and amide penetrants in inks and water soluble paints.
Solubility
It is miscible with water
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: 2 - 8°C. Keep away from strong oxidizing agents, strong acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1445-73-4
Formula molecolare C6H11NO
Molecular Weight (g/mol) 113.16
Numero MDL MFCD00006191
InChI Key HUUPVABNAQUEJW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-4-piperidone, n-methyl-4-piperidone, 1-methyl-4-piperidinone, 4-piperidinone, 1-methyl, 4-piperidone, 1-methyl, n-methyl-4-piperidinone, 1-methyl-4-piperidione, n-methylpiperidine-4-one, 1-methyl-4-oxopiperidine, 1-methylpiperidine-4-one
PubChem CID 74049
IUPAC Name 1-methylpiperidin-4-one
SMILES CN1CCC(=O)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-4-piperidone
Densità 0.973
pH 12
Punti di ebollizione 55°C to 58°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità 60°C (140°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.461
Quantità 50 g
Numero UN UN2733
Beilstein 106924
Sensibilità Air sensitive
Informazioni di solubilità It is miscible with water
Peso formulazione 113.16
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Methyl-4-piperidone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Methyl-4-piperidone