Learn More
(1-Methyl-5-nitroimidazol-2-yl)methanol, Mikromol™
Codice prodotto. 17991026
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17991026 100 mg 100mg
17902216 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17991026 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1026.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1-Methyl-5-nitroimidazol-2-yl)methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dimetridazole-2-hydroxy
CAS 936-05-0
Nomi componenti o analita Dimetridazole-2-hydroxy
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C5 H7 N3 O3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo (1-Methyl-5-nitroimidazol-2-yl)methanol, Imidazole-2-methanol, 1-methyl-5-nitro- (7CI,8CI), 1-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-2-methanol, (1-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-2-yl)-methanol, 1-Methyl-2-hydroxymethyl-5-nitroimidazole, 1-Methyl-5-nitro-2-imidazolemethanol, 2-Hydroxymethyl-1-methyl-5-nitroimidazole, Hydroxydimetridazole
InChI Formula InChI=1S/C5H7N3O3/c1-7-4(3-9)6-2-5(7)8(10)11/h2,9H,3H2,1H3
SMILES Cn1c(CO)ncc1[N+](=O)[O-]
IUPAC Name (1-methyl-5-nitroimidazol-2-yl)methanol
Molecular Weight (g/mol) 157.127
Quantità 100 mg
Peso formulazione 157.049 g/mol