Learn More
[1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10052024
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10052024 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10052024 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC64809DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico [1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
CAS 318469-22-6
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C12H11F3N2O2
Numero MDL MFCD00172652
Quantità 1 g
Sinonimo 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl pyrazol-4-yl methanol, methylphenoxytrifluoromethylpyrazolylmethanol, 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-4-pyrazolyl methanol, 1h-pyrazole-4-methanol,1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl, 4-hydroxymethyl-1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole
InChI Key TVYDMZWMEOZWHY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1N=C(C(CO)=C1OC1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
IUPAC Name [1-methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Molecular Weight (g/mol) 272.23
PubChem CID 2775496
Peso formulazione 272.22
Percent Purity 97%