Learn More
1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10462824
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10462824 1 g Amber Glass Bottle 1g
10103914 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10462824 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC64804DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 109925-42-0
Formula molecolare C12H9F3N2O2
Molecular Weight (g/mol) 270.211
Numero MDL MFCD01936001
InChI Key JDLPKSIFGPLXAU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carbaldehyde, 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl, acmc-20a3tk, methylphenoxytrifluoromethylpyrazolecarbaldehyde, 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxyaldehyde
PubChem CID 2775493
IUPAC Name 1-methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbaldehyde
SMILES CN1C(=C(C(=N1)C(F)(F)F)C=O)OC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 270.21
Percent Purity 97%