Learn More
1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10566904
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10566904 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10337634 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 10566904 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Maybridge missing translation for 'supplierNo' CC64801CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-08-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 921939-08-4
Formula molecolare C12H9F3N2O3
Molecular Weight (g/mol) 286.21
Numero MDL MFCD06203565
InChI Key JLFWKPKAZSVCKI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 24229721
IUPAC Name 1-methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid
SMILES CN1N=C(C(C(O)=O)=C1OC1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Specifications
Materiale o nome chimico 1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 286.21
Percent Purity 97%