Learn More
(1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)methylamine, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10255314
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10255314 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10152744 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10255314 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC46513CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 869901-12-2
Formula molecolare C11H13N3
Molecular Weight (g/mol) 187.246
Numero MDL MFCD08271937
InChI Key QUPQCDFVZUNOJX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-3-yl methylamine, 1-1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-3-yl methanamine, 1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanamine, 1h-pyrazole-3-methanamine,1-methyl-5-phenyl, 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-3-yl methanamine, 1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methylamine, 1-1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanamine
PubChem CID 18525794
IUPAC Name (1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl)methanamine
SMILES CN1C(=CC(=N1)CN)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico (1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)methylamine
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 187.24
Percent Purity 95%