Learn More
1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11320637
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11320637 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10629653 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11320637 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC46501CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 10199-53-8
Formula molecolare C11H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 202.21
Numero MDL MFCD08271933
InChI Key ZDUDGEACIDDEPL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl-5-phenyl, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-phenyl, 3-carboxy-1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole, 1-methyl-5-phenyl pyrazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl benzene, 1-methyl-5-phenyl-1h-3-pyrazolecarboxylic acid
PubChem CID 7537619
IUPAC Name 1-methyl-5-phenylpyrazole-3-carboxylic acid
SMILES CN1N=C(C=C1C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 202.21
Percent Purity 97%