Learn More
1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15279806 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15279806 5 g 5g
15269806 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15279806 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 452650050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 10199-53-8
Formula molecolare C11H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 202.21
Numero MDL MFCD08271933
InChI Key ZDUDGEACIDDEPL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl-5-phenyl, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-phenyl, 3-carboxy-1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole, 1-methyl-5-phenyl pyrazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl benzene, 1-methyl-5-phenyl-1h-3-pyrazolecarboxylic acid
PubChem CID 7537619
IUPAC Name 1-methyl-5-phenylpyrazole-3-carboxylic acid
SMILES CN1N=C(C=C1C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Punto di fusione 144.0°C to 145.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 202.21
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.