Learn More
1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10758643
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10758643 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10137672 1 g Amber Glass Bottle 1g
10396234 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10758643 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC28104CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 154927-01-2
Formula molecolare C11H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 186.214
InChI Key DLMVCAXLQMJYHP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,1-methyl-5-phenyl
PubChem CID 2795475
IUPAC Name 1-methyl-5-phenylpyrazole-4-carbaldehyde
SMILES CN1C(=C(C=N1)C=O)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 186.21
Percent Purity 97%