Learn More
1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10702303
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10702303 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10232402 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10702303 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC28101CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Identificatori chimici
CAS 105994-75-0
Formula molecolare C11H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 202.213
Numero MDL MFCD04038957
InChI Key MXGOKNNGBUOAGF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-methyl-5-phenyl, acmc-1c8ot, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-5-phenyl, 1ff
PubChem CID 2795474
IUPAC Name 1-methyl-5-phenylpyrazole-4-carboxylic acid
SMILES CN1C(=C(C=N1)C(=O)O)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 202.21
Percent Purity 97%