Learn More
(1-Methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazol-3-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11370647
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11370647 250 mg 250mg
10366374 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11370647 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC47109CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 879896-47-6
Formula molecolare C9H10N2OS
Molecular Weight (g/mol) 194.252
Numero MDL MFCD08435882
InChI Key HJYKWWXWCFOUID-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 1h-pyrazole-3-methanol,1-methyl-5-2-thienyl, 1-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazol-3-yl methanol, 1-methyl-5-thiophen-2-yl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 1-methyl-5-2-thienyl pyrazol-3-yl methan-1-ol, 3-hydroxymethyl-1-methyl-5-2-thienyl-1h-pyrazole
PubChem CID 18525806
IUPAC Name (1-methyl-5-thiophen-2-ylpyrazol-3-yl)methanol
SMILES CN1C(=CC(=N1)CO)C2=CC=CS2
Specifica
Materiale o nome chimico (1-Methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 194.26
Percent Purity 97%