Learn More
1-Methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid, 97%, Maybridge™
Marca:  Maybridge CC47101DA
Dettagli aggiuntivi : CAS : 869901-15-5 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantità 1g
Codice prodotto. 10011054
  • 110.60€ / 1g
Spedizione stimata
08-10-2020
Aggiungi al carrello
Specifica
Identificatori chimici
869901-15-5
208.235
URCWVEMABYSGJA-UHFFFAOYSA-N
7537648
CN1C(=CC(=N1)C(=O)O)C2=CC=CS2
C9H8N2O2S
MFCD08271952
1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl-5-2-thienyl, 1-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-2-thienyl, 1-methyl-5-2-thienyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazole
1-methyl-5-thiophen-2-ylpyrazole-3-carboxylic acid
Specifica
1-Methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
1g
96.5
97%
MFCD08271952
URCWVEMABYSGJA-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-5-thiophen-2-ylpyrazole-3-carboxylic acid
7537648
97%
Amber Glass Bottle
869901-15-5
100.0
C9H8N2O2S
1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl-5-2-thienyl, 1-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-2-thienyl, 1-methyl-5-2-thienyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazole
CN1C(=CC(=N1)C(=O)O)C2=CC=CS2
208.235
208.24
Videos
SDS Documenti