Learn More
1-Methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3175758
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
869901-15-5
C9H8N2O2S
208.235
MFCD08271952
URCWVEMABYSGJA-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl-5-2-thienyl, 1-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-2-thienyl, 1-methyl-5-2-thienyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazole
7537648
1-methyl-5-thiophen-2-ylpyrazole-3-carboxylic acid
CN1C(=CC(=N1)C(=O)O)C2=CC=CS2
869901-15-5
C9H8N2O2S
208.235
MFCD08271952
URCWVEMABYSGJA-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl-5-2-thienyl, 1-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-2-thienyl, 1-methyl-5-2-thienyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazole
7537648
1-methyl-5-thiophen-2-ylpyrazole-3-carboxylic acid
CN1C(=CC(=N1)C(=O)O)C2=CC=CS2
Materiale o nome chimico 1-Methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 208.24
Percent Purity 97%