Learn More
1-Methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10428904
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10428904 5 g 5g
10153314 250 mg 250mg
10011054 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10428904 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC47101DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 869901-15-5
Formula molecolare C9H8N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 208.235
Numero MDL MFCD08271952
InChI Key URCWVEMABYSGJA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl-5-2-thienyl, 1-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-2-thienyl, 1-methyl-5-2-thienyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazole
PubChem CID 7537648
IUPAC Name 1-methyl-5-thiophen-2-ylpyrazole-3-carboxylic acid
SMILES CN1C(=CC(=N1)C(=O)O)C2=CC=CS2
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 208.24
Percent Purity 97%