Learn More
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10310953
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10310953 250 mg 250mg
10065762 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10310953 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore GK00761CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Identificatori chimici
CAS 113100-53-1
Formula molecolare C6H5F3N2O2
Molecular Weight (g/mol) 194.113
Numero MDL MFCD01936005
InChI Key FZNKJQNEJGXCJH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 3-trifluoromethyl-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl-4-pyrazolecarboxylic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxy, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl, pubchem11402, acmc-1bscj, ksc183q3j
PubChem CID 2775665
IUPAC Name 1-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid
SMILES CN1C=C(C(=N1)C(F)(F)F)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 194.11
Percent Purity 97%