Learn More
1-Methyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10526243
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10526243 1 g Amber Glass Bottle 1g
10280344 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10526243 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC44239DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Identificatori chimici
CAS 884507-19-1
Formula molecolare C15H20BNO2
Molecular Weight (g/mol) 257.14
Numero MDL MFCD08690255
InChI Key AYJLGLUJQKZRDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 1-methyl-6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indole, 1-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-indole, 1-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indole, 1-methyl-1h-indole-6-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-1h-indole-6-boronic acid,pinacol ester, 1-methyl-1h-indol-6-yl boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylindol-6-yl-1,3,2-dioxaborolane, 1-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-h-indole, 1-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-1h-indole
PubChem CID 18525769
IUPAC Name 1-methyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indole
SMILES CN1C=CC2=CC=C(C=C12)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 257.14
Percent Purity 95%