Learn More
1-Methyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline, 99+%
Codice prodotto. 10247450 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10247450 1 g Bottiglia in vetro 1g
10770561 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10247450 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 265970010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 4721-98-6 | C12H15NO2 | 205.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4721-98-6
Formula molecolare C12H15NO2
Molecular Weight (g/mol) 205.26
Numero MDL MFCD00040276
InChI Key VASUQTGZAPZKFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline, isoquinoline, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-1-methyl, 6,7-dimethoxy-1-methyl-3,4-dihydro-isoquinoline, dehydrosalsolidine, maybridge1_001068, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-1-methylisoquinoline, vasuqtgzapzkfk-uhfffaoysa, 1-methyl-3,4-dihydro-6,7-dimethoxyisoquinoline, 1-methyl-6?7-dimethoxy-3?4-dihydroisoquinoline, #
PubChem CID 22652
IUPAC Name 6,7-dimethoxy-1-methyl-3,4-dihydroisoquinoline
SMILES CC1=NCCC2=CC(=C(C=C12)OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-6, 7-dimethoxy-3, 4-dihydroisoquinoline
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 103°C to 106°C
Colore Yellow to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol,methanol,chloroform
Peso formulazione 205.26
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Methyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.