Learn More
1-Methyl-L-4,5-dihydroorotic Acid, TRC
Codice prodotto. 30464479
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30464479 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30464479 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM338543100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-L-4,5-dihydroorotic Acid
CAS 103365-69-1
Formula molecolare C6H8N2O4
Quantità 100 mg
Sinonimo (4S)-Hexahydro-1-methyl-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic Acid, 1-Methyl-L-4,5-dihydroorotic Acid
InChI Formula InChI=1S/C6H8N2O4/c1-8-4(9)2-3(5(10)11)7-6(8)12/h3H,2H2,1H3,(H,7,12)(H,10,11)/t3-/m0/s1
SMILES OC([C@H](C1)NC(N(C)C1=O)=O)=O
IUPAC Name (4S)-1-methyl-2,6-dioxo-1,3-diazinane-4-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 172.14
Peso formulazione 172.0484