Learn More
1-Methyl-L-4,5-dihydroorotic Acid, TRC
Codice prodotto. 30473709
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30473709 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30473709 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3385431G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-L-4,5-dihydroorotic Acid
CAS 103365-69-1
Formula molecolare C6H8N2O4
Quantità 1 g
Sinonimo (4S)-Hexahydro-1-methyl-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic Acid, 1-Methyl-L-4,5-dihydroorotic Acid
InChI Formula InChI=1S/C6H8N2O4/c1-8-4(9)2-3(5(10)11)7-6(8)12/h3H,2H2,1H3,(H,7,12)(H,10,11)/t3-/m0/s1
SMILES OC([C@H](C1)NC(N(C)C1=O)=O)=O
IUPAC Name (4S)-1-methyl-2,6-dioxo-1,3-diazinane-4-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 172.14
Peso formulazione 172.0484