Learn More
1-Methyl Mebendazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl (5-Benzoyl-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H15N3O3/c1-20-14-9-8-12(15(21)11-6-4-3-5-7-11)10-13(14)18-16(20)19-17(22)23-2/h3-10H,1-2H3,(H,18,19,22) |
| Peso formulazione | 309.1113 |
| Percent Purity | >95% |