Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1-Methyladenine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10701671 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
250 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10701671 25 mg Bottiglia in vetro 25mg
10227073 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
10398380 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10701671 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 201310250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5142-22-3 | C6H7N5 | 149.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5142-22-3
Formula molecolare C6H7N5
Molecular Weight (g/mol) 149.16
Numero MDL MFCD00010532
InChI Key HPZMWTNATZPBIH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyladenine, 1-methyl-1h-purin-6-amine, 1h-purin-6-amine, 1-methyl, adenine, 1-methyl, n1-methyladenine, 1-methyl-1h-purin-6-ylamine, 6h-purin-6-imine, 1,9-dihydro-1-methyl, 1-methyl-adenine, 1-methyl-9h-purin-6-imine, 1-methylhydropurine-6-ylamine
PubChem CID 78821
ChEBI CHEBI:18083
IUPAC Name 1-methylpurin-6-amine
SMILES CN1C=NC2=NC=NC2=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyladenine
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione >300.0°C
Colore Beige or Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 mg
Beilstein 26, V,17, 136
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 149.15
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder