Learn More
1-Methyladenine, MedChemExpress
Descrizione
1-Methyladenine is a product of alkylation damage in DNA which can be repaired by damage reversal by oxidative demethylation.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Methyladenine |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 5142-22-3 |
| Colore | White |
| Quantità | 5 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C6H7N5 |
| Informazioni di solubilità | H2O : 5.2 mg/mL (34.86 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 5 mg/mL (33.52 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | NC1=C2N=CN=C2N=CN1C |
| Molecular Weight (g/mol) | 149.15 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only