Learn More
1-Methyladenine, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 1-Methyladenine |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H7N5/c1-11-3-10-6-4(5(11)7)8-2-9-6/h2-3H,7H2,1H3 |
| Peso formulazione | 149.0701 |