Learn More
1-Methylbiguanide Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 17993415
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17993415 10 mg 10mg
17980925 25 mg 25mg
17991825 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17993415 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM26509510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1674-62-0
Formula molecolare C3 H9 N5 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 151.6
Sinonimo 1-Methylbiguanide Hydrochloride, Metformin Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Imidodicarbonimidic diamide, N-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), Biguanide, 1-methyl-, hydrochloride (6CI, 7CI, 8CI), Imidodicarbonimidic diamide, N-methyl-, monohydrochloride (9CI), 1-Methylbiguanide Hydrochloride, N'-Methylbiguanide monohydrochloride
IUPAC Name 1-carbamimidoyl-3-methylguanidine;hydrochloride
SMILES Cl.CNC(=N)NC(=N)N
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methylbiguanide Hydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C3H9N5.ClH/c1-7-3(6)8-2(4)5;/h1H3,(H6,4,5,6,7,8);1H
Peso formulazione 151.0625
Percent Purity >95%