Learn More
1-Methylcyclohexanecarboxylic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Methylcyclohexanecarboxylic Acid |
| CAS | 1123-25-7 |
| Formula molecolare | C8H14O2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 1-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic Acid, 1-Methylcyclohexanecarboxylic Acid, 1-Methylcyclohexylcarboxylic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H14O2/c1-8(7(9)10)5-3-2-4-6-8/h2-6H2,1H3,(H,9,10) |
| SMILES | CC1(CCCCC1)C(=O)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 142.2 |
| Peso formulazione | 142.0994 |