Learn More
1-Methylcyclopentene, 98%
Codice prodotto. 11443098
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11443098
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18816.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 693-89-0 | C6H10 | 82.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 693-89-0
Formula molecolare C6H10
Molecular Weight (g/mol) 82.15
Numero MDL MFCD00001397
InChI Key ATQUFXWBVZUTKO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1-cyclopentene, cyclopentene, 1-methyl, methylcyclopentene, cyclopentene, methyl, unii-v03m1dzc9i, 1-methylcyclopent-1-ene, v03m1dzc9i, methyl-cyclopentene, 1-methylcyclopentene-1, cyc1opentene,l-methyl
PubChem CID 12746
IUPAC Name 1-methylcyclopentene
SMILES CC1=CCCC1
Specifications
Materiale o nome chimico 1-Methylcyclopentene
Punto di fusione -142°C
Densità 0.779
Punti di ebollizione 73°C to 75°C
Punto d'infiammabilità −17°C (1°F)
Indice di rifrazione 1.431
Quantità 100 g
Numero UN UN3295
Beilstein 1900640
Peso formulazione 82.15
Percent Purity 98%