Learn More
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 10675145 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10675145 5 g Bottiglia in vetro 5g
10674955 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10675145 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 194960050
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 6914-76-7 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6914-76-7
Formula molecolare C5H8O2
Molecular Weight (g/mol) 100.12
Numero MDL MFCD00001290
InChI Key DIZKLZKLNKQFGB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methylcyclopropanecarboxylic acid, 1-methyl-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-methyl, cyclopropanecarboxylicacid, 1-methyl, pubchem16037, 1-methylcyclopropanoic acid, acmc-209o6g, d07fpq, 1-carboxy-1-methylcyclopropane, dizklzklnkqfgb-uhfffaoysa
PubChem CID 81326
IUPAC Name 1-methylcyclopropane-1-carboxylic acid
SMILES CC1(CC1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 34.0°C to 36.0°C
Punti di ebollizione 183.0°C to 185.0°C
Punto d'infiammabilità 84°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C3H4CO2H
Quantità 5 g
Beilstein 09, II, 5
Peso formulazione 100.12
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.