Learn More
1-Methylethyl 2-[[2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy]-2-methylpropanoate, Mikromol™
Codice prodotto. 17983416
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17983416 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17983416 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0505.070025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Methylethyl 2-[[2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy]-2-methylpropanoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methylethyl 2-[[2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy]-2-methylpropanoate
CAS 217636-48-1
Nomi componenti o analita 1-Methylethyl 2-[[2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy]-2-methylpropanoate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C24 H27 Cl O6
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Fenofibrate Imp. G (EP), Fenofibrate USP Related Compound C, Fenofibrate USP RC C, 1-Methylethyl 2-[[2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy]-2-methylpropanoate, Fenofibrate Related Compound C, Fenofibrate Impurity G
InChI Formula InChI=1S/C24H27ClO6/c1-15(2)29-21(27)23(3,4)31-22(28)24(5,6)30-19-13-9-17(10-14-19)20(26)16-7-11-18(25)12-8-16/h7-15H,1-6H3
SMILES CC(C)OC(=O)C(C)(C)OC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
IUPAC Name propan-2-yl 2-[2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy-2-methylpropanoate
Molecular Weight (g/mol) 446.92
Quantità 25 mg
Peso formulazione 446.1496 g/mol