Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1-Methylimidazole, for biochemistry, anhydrous, AcroSeal™
Codice prodotto. 16338247 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16338247 2.5 L 2.50L
16328247 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16338247 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 465290025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 616-47-7 | C4H6N2 | 82.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 616-47-7
Formula molecolare C4H6N2
Molecular Weight (g/mol) 82.11
Numero MDL MFCD00005292
InChI Key MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 1-methyl-1H-imidazole
SMILES CN1C=CN=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 1-Methylimidazole
Punto di fusione -2.0°C
Densità 1.0300 g/mL
Punti di ebollizione 198.0°C
Punto d'infiammabilità 92°C
Indice di rifrazione 1.4955 to 1.4975
Quantità 2.5 L
Gravità specifica 1.03
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: 145 g/L (25°C). Other solubilities: soluble in organic solvents
Peso formulazione 82.12
Grado Biochimica