Learn More
1-Methylimidazole, TRC
Codice prodotto. 30041061
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30041061 1 g 1g
30040370 10 g 10g
30010392 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30041061 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3129801G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 616-47-7
Molecular Weight (g/mol) 82.1
SMILES Cn1ccnc1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methylimidazole
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C4H6N2
Quantità 1 g
Percent Purity >95%