Learn More
1-Methylindazole-3-carboxylic Acid (Granisetron Impurity D), TRC
Codice prodotto. 30138040
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
1 g
Dimensione della confezione:
10mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138040 1 g 1g
30135484 50 mg 50mg
17942495 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138040 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3134551G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50890-83-0
Formula molecolare C9 H8 N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 176.17
Sinonimo 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid, Granisetron Hydrochloride Imp. D (EP), 1H-Indazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-, 1-Methylindazole-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-1-methylindazole
IUPAC Name 1-methylindazole-3-carboxylic acid
SMILES Cn1nc(C(=O)O)c2ccccc12
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Acid
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C9H8N2O2/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(10-11)9(12)13/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Peso formulazione 176.0586
Percent Purity >95%