Learn More
1-Methylindole-3-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 10451084 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10451084 1 g Bottiglia in vetro 1g
10172904 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10451084 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 426480010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 32387-21-6 | C10H9NO2 | 175.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32387-21-6
Formula molecolare C10H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 175.19
Numero MDL MFCD01321244
InChI Key HVRCLXXJIQTXHC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-indole-3-carboxylic acid, 1-methyl-3-indolecarboxylic acid, 1h-indole-3-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methylindole-3-carboxylicacid, n-methylindole-3-carboxylic acid, pubchem7285, ramosetron impurity 7, acmc-209hsw, 1-methylindole-3-carboxilic acid
PubChem CID 854040
IUPAC Name 1-methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
SMILES CN1C=C(C(O)=O)C2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methylindole-3-carboxylic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 197°C to 200°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 175.19
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Methylindole-3-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.