Learn More
1-Methylindole, TRC
Codice prodotto. 30465663
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30465663 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30465663 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM31356025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methylindole
CAS 603-76-9
Formula molecolare C9H9N
Quantità 25 g
Sinonimo 1-Methyl-1H-indole, N-Methylindole, NSC 212534
InChI Formula InChI=1S/C9H9N/c1-10-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10/h2-7H,1H3
SMILES Cn1ccc2ccccc12
IUPAC Name 1-methylindole
Molecular Weight (g/mol) 131.18
Peso formulazione 131.0735