Learn More
1-Methylindoline-5-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifications
| Materiale o nome chimico | 1-Methylindoline-5-carbaldehyde |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 161.2 |
| Percent Purity | 97% |