Learn More
1-Methylisatin, 98%
Artikelnummer. 10128133 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Packungsgröße:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Imballaggio Packungsgröße
10128133 10 g Bottiglia in vetro 10g
10062280 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10128133 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 179350100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 2058-74-4 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2058-74-4
Formula molecolare C9H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 161.16
Numero MDL MFCD00005812
InChI Key VCYBVWFTGAZHGH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methylisatin, 1-methylisatin, 1-methyl-1h-indole-2,3-dione, 1-methylindoline-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 1-methyl, 1-methyl-indole-2,3-dione, 1 methylisatine, n-methylindol-2,3-dione, 1-methyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 1-methyl-2,3-indolinedione
PubChem CID 16358
IUPAC Name 1-methylindole-2,3-dione
SMILES CN1C(=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Materiale o nome chimico 1-Methylisatin
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 129.0°C to 133.0°C
Colore Brown to Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Beilstein 21, 446
Peso formulazione 161.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methylisatin
Signalord
  • Attenzione
Farekategori
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Faresætning
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Sikkerhedssætning
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.