Learn More
1-Methylnaphthalene, 96%
Codice prodotto. 11434160
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11434160 25 g 25g
11468226 100 g 100g
11478226 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11434160 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15327.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 90-12-0 | C11H10 | 142.201 g/mol
1-Methylnaphthalene is used as an important intermediate in organic synthesis. It is used as a starting material of surfactant, water reducer, dispersant and drugs. Further, it is employed in the preparation of 1-methylnaphthalene-d10 using deuterium oxide, sodium deuteroxide
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Methylnaphthalene is used as an important intermediate in organic synthesis. It is used as a starting material of surfactant, water reducer, dispersant and drugs. Further, it is employed in the preparation of 1-methylnaphthalene-d10 using deuterium oxide, sodium deuteroxide
Solubility
Miscible with water, alcohol, ethanol, ether and benzene.
Notes
Store in a cool place. Incompatible with strong oxidizing agents, peroxides and oxygen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90-12-0
Formula molecolare C11H10
Molecular Weight (g/mol) 142.201
Numero MDL MFCD00004034
InChI Key QPUYECUOLPXSFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo alpha-methylnaphthalene, naphthalene, 1-methyl, methylnaphthalene, naphthalene, methyl, polymethylnaphthalene, 1-methyl-naphthalene, alpha-methyl naphthalenes, methyl naphthalene, 1-methyl naphthalene, fema number 3193
PubChem CID 7002
ChEBI CHEBI:50717
IUPAC Name 1-methylnaphthalene
SMILES CC1=CC=CC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methylnaphthalene
Punto di fusione -22°C
Punti di ebollizione 240°C to 243°C
Punto d'infiammabilità 82°C (179°F)
Quantità 25 g
Numero UN UN3082
Beilstein 506793
Peso formulazione 142.2
Percent Purity 96%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Methylnaphthalene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Methylnaphthalene