Learn More
1-Methylnaphthalene, 96%
Codice prodotto. 10338793 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10338793 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
10468280 100 g Bottiglia in vetro 100g
10021170 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10338793 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 127160025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 90-12-0 | C11H10 | 142.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90-12-0
Formula molecolare C11H10
Molecular Weight (g/mol) 142.2
Numero MDL MFCD00004034
InChI Key QPUYECUOLPXSFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo alpha-methylnaphthalene, naphthalene, 1-methyl, methylnaphthalene, naphthalene, methyl, polymethylnaphthalene, 1-methyl-naphthalene, alpha-methyl naphthalenes, methyl naphthalene, 1-methyl naphthalene, fema number 3193
PubChem CID 7002
ChEBI CHEBI:50717
IUPAC Name 1-methylnaphthalene
SMILES CC1=CC=CC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methylnaphthalene
Nota nome 97%
CAS min. % >97%
Punto di fusione -22.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0200g/mL
Punti di ebollizione 240.0°C to 243.0°C
Punto d'infiammabilità 82°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C10H7CH3
Indice di rifrazione 1.6130 to 1.6160
Quantità 2.5 kg
Beilstein 05, 566
Gravità specifica 1.02
Informazioni di solubilità Solubility in water: 26mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Peso formulazione 142.2
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Methylnaphthalene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto di smalt.