Learn More
1-Methylnaphthalene, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-164864
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
90-12-0
C11H10
142.2
MFCD00004034
QPUYECUOLPXSFR-UHFFFAOYSA-N
alpha-methylnaphthalene, naphthalene, 1-methyl, methylnaphthalene, naphthalene, methyl, polymethylnaphthalene, 1-methyl-naphthalene, alpha-methyl naphthalenes, methyl naphthalene, 1-methyl naphthalene, fema number 3193
7002
CHEBI:50717
1-methylnaphthalene
CC1=CC=CC2=CC=CC=C12
90-12-0
C11H10
142.2
MFCD00004034
QPUYECUOLPXSFR-UHFFFAOYSA-N
alpha-methylnaphthalene, naphthalene, 1-methyl, methylnaphthalene, naphthalene, methyl, polymethylnaphthalene, 1-methyl-naphthalene, alpha-methyl naphthalenes, methyl naphthalene, 1-methyl naphthalene, fema number 3193
7002
CHEBI:50717
1-methylnaphthalene
CC1=CC=CC2=CC=CC=C12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1-Methylnaphthalene
Nota nome 96%
CAS min. % >97
Punto di fusione -22.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0200g/mL
Punti di ebollizione 240.0°C to 243.0°C
Punto d'infiammabilità 82°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C10H7CH3
Indice di rifrazione 1.6130 to 1.6160
Quantità 100 g
Beilstein 05, 566
Gravità specifica 1.02
Informazioni di solubilità Solubility in water: 26mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Peso formulazione 142.2
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Methylnaphthalene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .