Learn More
1-Methylnapththalene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Methylnaphthalene |
| CAS | 90-12-0 |
| Formula molecolare | C11 H10 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | Naphthalene','1-methyl-, 1-Methylnaphthalene, Mechinafu H, Methynaph H, NSC 3574, α-Methylnaphthalene |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H10/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10/h2-8H,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC Name | 1-methylnaphthalene |
| Molecular Weight (g/mol) | 142.2 |
| Peso formulazione | 142.0783 |